Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, drilled, Sodium chloride, 32 mm, 3 mm
N° de catalogue 38417.KT
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Infrared optical windows
N° de catalogue 38417.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, drilled, Sodium chloride, 32 mm, 3 mm
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Sodium chloride
  • Désignation:
    Crystal optic disc, polished both sides, drilled
  • Dimensions:
    32 mm
  • Seq:
    88
  • Épaisseur:
    3 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 702,00 €