Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, Sodium chloride, 13 mm, 2 mm
N° de catalogue 38413.KT
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Infrared optical windows
N° de catalogue 38413.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, Sodium chloride, 13 mm, 2 mm
Prix
72,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Sodium chloride
  • Désignation:
    Crystal optic disc, polished both sides
  • Dimensions:
    13 mm
  • Seq:
    84
  • Épaisseur:
    2 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 702,00 €