Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Chaux sodée ACS

Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue 36596.36
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Chaux sodée ACS
N° de catalogue 36596.36
Numéro CAS:  8006-28-8
Chaux sodée ACS
Chaux sodée ACS

Glass bottle for solids, 500 g

Numéro CAS:  8006-28-8
Prix
71,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents

CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 4-8 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 MDL No.: MFCD00134094

  • Numéro CAS:8006-28-8
  • Numéro MDL:MFCD00134094
  • Index Merck:14,8569
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1907
  • ADR:8,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g

Spécifications