Sodium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
35625.M4
: 1310-73-2
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
: Caustic soda
- :1310-73-2
- :NaOH
- :MFCD00003548
- :40 g/mol
- :1 g/cm³ (25 °C)
- :Température ambiante
- :215-185-5
- :1824
- :8,III
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:20 L