Sodium hydroxyde solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
N° de catalogue 35620.M4
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
N° de catalogue 35620.M4
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
168,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Densité:1 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    20 L
Spécifications