Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue 33382.A1
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
N° de catalogue 33382.A1
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Flacon plastique, 1 kg

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
72,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Density: 1.53 Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548

Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications