Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Flacon plastique, 100 g
N° de catalogue 33382.22
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
N° de catalogue 33382.22
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse

Flacon plastique, 100 g

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
54,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Density: 1.53 Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548

Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.