D(-)-Mannitol ACS
D(-)-Mannitol ACS
Flacon verre pour solides, 2,5 kg
N° de catalogue 33342.A4
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(-)-Mannitol ACS
N° de catalogue 33342.A4
Numéro CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitol ACS
D(-)-Mannitol ACS
Flacon verre pour solides, 2,5 kg
Numéro CAS:  69-65-8
Prix
338,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
CAS No.: 69-65-8 Molecular Formula: HOCH2(CHOH)4CH2OH Formula Weight: 182.17 Physical Form: Crystalline Density: 1.489 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 165-167° Boiling Point: 290-295°/3.5mm Solubility: Soluble in water, alcohol, pyridine, aniline. Insoluble in ether Beilstein Reference: 1721898 Merck Reference: 14,5745 MDL No.: MFCD00064287
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064287
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:14,5745
  • Point d'ébullition:290…295 °C (3,5 mmHg)
  • Point de fusion:165…167 °C
  • Densité:1,489
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2,5 kg