Cyclohexanone 99+% ACS
4x1 L, 4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone 99+% ACS
N° de catalogue 33309.M1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:14,2726
- Point d'ébullition:154…156 °C
- Point de fusion:–26 °C
- Densité:0,9478
- Point d'éclair:47 °C (116 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:4
- Info cdt:4x1 L