Ceramic plates, rectangular or square, AL23
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 50 mm, 100 mm
N° de catalogue 33158.KF
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
N° de catalogue 33158.KF
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 50 mm, 100 mm
Prix
217,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Spécifications
  • Largeur:
    50 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    03
  • Épaisseur:
    4 mm