Méthylcyclohexane ≥99%
Méthylcyclohexane ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue 31861.36
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Méthylcyclohexane ≥99%
N° de catalogue 31861.36
Numéro CAS:  108-87-2
Méthylcyclohexane ≥99%
Méthylcyclohexane ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  108-87-2
Prix
135,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
  • Numéro CAS:108-87-2
  • Formule:C₆H₁₁CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00001497
  • Poids moléculaire:98.19 g/mol
  • Index Merck:14,6047
  • Point d'ébullition:101 °C
  • Point de fusion:–126 °C
  • Densité:0,771
  • Point d'éclair:–4 °C (–25 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications