Acétone ≥99.5% ACS
Acétone ≥99.5% ACS
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 30698.K2
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acétone ≥99.5% ACS
N° de catalogue 30698.K2
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone ≥99.5% ACS
Acétone ≥99.5% ACS
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
45,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3590 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:14,66
  • Point d'ébullition:56 °C
  • Point de fusion:–94 °C
  • Densité:0,791
  • Point d'éclair:–17 °C (1 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Cat. No.:
    30698.K2
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health