Zinc ferrite
Zinc ferrite
100 g
N° de catalogue 19407.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Zinc ferrite
N° de catalogue 19407.22
Numéro CAS:  12063-19-3
Zinc ferrite
Zinc ferrite
100 g
Numéro CAS:  12063-19-3
Prix
387,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
  • Numéro CAS:12063-19-3
  • Formule:Fe₂H₂O₄Zn
  • Numéro MDL:MFCD00049621
  • Poids moléculaire:243.082 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:235-052-5
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 g