Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Iode ≥99.5%, crystallin

Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue 14248.A1
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Iode ≥99.5%, crystallin
N° de catalogue 14248.A1
Numéro CAS:  7553-56-2
Iode ≥99.5%, crystallin
Iode ≥99.5%, crystallin

Flacon verre pour solides, 1 kg

Numéro CAS:  7553-56-2
Prix
586,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents

Purity: 99.5% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Solid Density: 4.930 Melting Point: 183-186° subl. UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355

  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Index Merck:13,05036
  • Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:183…186 °C (subl.)
  • Densité:4,930
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications