Iode ≥99.5%, crystallin
Flacon verre pour solides, 25 g
  14248.14
Iode ≥99.5%, crystallin
  14248.14
 :  7553-56-2
Iode ≥99.5%, crystallin
Iode ≥99.5%, crystallin
Flacon verre pour solides, 25 g
 :  7553-56-2
57,20 €
1 * 25 g
Purity: 99.5% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Solid Density: 4.930 Melting Point: 183-186° subl. UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
  •  :7553-56-2
  •  :I₂
  •  :MFCD00011355
  •  :253.81 g/mol
  •  :13,05036
  •  :184,3 °C (1013 hPa)
  •  :183…186 °C (subl.)
  •  :4,930
  •  :Température ambiante
  •  :231-442-4
  •  :3495
  •  :8,III
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g