Triéthylamine ≥99%
Triéthylamine ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue 12391.30
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Triéthylamine ≥99%
N° de catalogue 12391.30
Numéro CAS:  121-44-8
Triéthylamine ≥99%
Triéthylamine ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Numéro CAS:  121-44-8
Prix
64,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.726
Refractive Index: 1.4005
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Synonymes:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • Numéro CAS:121-44-8
  • Formule:(C₂H₅)₃N
  • Numéro MDL:MFCD00009051
  • Poids moléculaire:101.19 g/mol
  • Index Merck:14,9666
  • Point d'ébullition:89…90 °C
  • Point de fusion:–115 °C
  • Densité:0,726
  • Point d'éclair:–11 °C (–12 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 g
Spécifications