Plomb (II) oxyde ≥99.9%
Flacon verre pour solides, 2 kg
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.53 Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
: Lead monoxide
- :1317-36-8
- :PbO
- :MFCD00011164
- :223.2 g/mol
- :14,5413
- :1470 °C (1013 hPa)
- :886 °C
- :9,53
- :Température ambiante
- :215-267-0
- :3077
- :9,III
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:2 kg