Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)

Trihydroxyde d'or (≥79% Au)

1 g
N° de catalogue 12159.03
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
N° de catalogue 12159.03
Numéro CAS:  1303-52-2
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)
Trihydroxyde d'or (≥79% Au)

1 g

Numéro CAS:  1303-52-2
Prix
266,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents

CAS No.: 1303-52-2 Molecular Formula: Au(OH)3 Formula Weight: 247.99 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,4523 MDL No.: MFCD00046173

Gold plating solutions, porcelain decoration

Synonymes:  Gold(iii)hydroxide
  • Numéro CAS:1303-52-2
  • Formule:H₃AuO₃
  • Numéro MDL:MFCD00046173
  • Poids moléculaire:247.99
  • Index Merck:14,4523
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-120-0
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.