Acide L(+)-ascorbique ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide L(+)-ascorbique ≥98%
N° de catalogue 11188.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 50-81-7
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonymes: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numéro CAS:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Poids moléculaire:176.13 g/mol
- Index Merck:14,830
- Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:∼ 191 °C (déc.)
- Densité:1,65
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g