Microscope adapters for micromanipulators
Nikon Eclipse® TS100
N° de catalogue 631-0217
Fournisseur: EPPENDORF
Aller à :
Product Details & Documents
Les adaptateurs de microscope s'utilisent avec les micromanipulateurs InjectMan® NI 2 et TransferMan® NK 2. Le support universel est idéal pour l'installation de manipulateurs sur des microscopes verticaux et microscopes stéréo, indépendamment du trépied pour microscope utilisé.
Spécifications
- Désignation:Nikon Eclipse® TS100