Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pilons

Pilons

Finition rugueuse, 25 mm, 110 mm
N° de catalogue 410-0012
Fournisseur:   SciLabware
Pilons
N° de catalogue 410-0012
Fournisseur:  SciLabware
Pilons
Pilons

Finition rugueuse, 25 mm, 110 mm

Prix
38,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre borosilicaté.

Spécifications
  • Ø tête:
    25 mm
  • Désignation:
    Finition rugueuse
  • Longueur:
    110 mm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.