Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Product Details & Documents
Tous les sets de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme de spectrophotomètres Prove et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
- Dispositif très convivial, méthodes validées
- Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules pour la plupart des paramètres de test
- Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
- Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains sets de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*5 Nécessite des bouchons filetés TOC pour digestion.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Indicateur
- Cdt:25 Tests
- Désignation:Test en tube COT*<sup>5</sup>
- Pour appareil:Prove, Nova 30/60, Multy
- Plage de mesure:50 - 800 mg/L COT
- Cat. No.:1.14879.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 1.73500.0001Capuchons filetés pour tubes de digestion COTConnexion Pour la disponibilité1 * 6 ST - 131,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationConcentrationCdtDisponibilitéPrix
- 1.09017.0100COT conformément à EN 1484 H31000 (mg/l)100 mLConnexion Pour la disponibilité1 * 100 mL - 178,00 €