VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
5,0 ml, 23, 3,5 ml, 5 mm, 150 mm, 1,0 ml, +, Individuel
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
N° de catalogue 612-1685
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD, à usage unique. Ces pipettes incassables 'tout-en-un' éliminent les risques de bris de verre et d’exposition à des matières infectieuses. La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison. Les pipettes fonctionnent bien pour les transferts rapides et sûrs de liquides.
- Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Peut être thermosoudée et congelée à des températures très faibles, par exemple dans l’azote liquide
- Stériles ou non stériles
- Niveau d’assurance de stérilité SAL 10⁻⁶
Packaging: Les pipettes stériles sont conditionnées dans du papier de qualité médicale et recouvertes d’un film non toxique.
Documents
Centrifugation Solutions from Avantor VWR® for Liquid Handling
Product Literature
CoC VWR Disposable High Performance Transfer Pipettes.pdf CoC VWR Transfer Pipettes, High-Performance.pdf
Conformity declaration
Spécifications
- Emballage:Individuel
- Stérile:+
- Capacité:5,0 ml
- Longueur:150 mm
- Seq:06
- Gouttes par ml:23
- Division échelle:1,0 ml
- Ø tige:5 mm
- Volume d'aspiration:3,5 ml