Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Mélangeur vortex Vortex-Genie® 2T, prise UE
N° de catalogue 444-9174
Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
N° de catalogue 444-9174
Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Mélangeur vortex Vortex-Genie® 2T, prise UE
Prix
761,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitateurs Vortex résistants et fiables avec boîtier métallique solide et pieds en caoutchouc pour empêcher tout déplacement involontaire.
Le Vortex-Genie® 1 fonctionne en mode tactile et à vitesse fixe, il est idéal pour l'agitation de type vortex agressive d'échantillons difficiles.
  • Large gamme d'accessoires disponibles
  • Fonction de minuterie du Vortex-Genie® 2T ; 1 à 60 s en mode tactile, 1 à 60 min en mode mains-libres ou en continu
  • Utilisables en chambre froide ou en incubateur
Le Vortex-Genie® 2 fonctionne en mode tactile ou mains-libres, et à vitesse variable pour effectuer un mélange doux à vigoureux. Ce type de mélange empêche les éclaboussures, même avec des tubes ouverts.
Le Vortex-Genie® 2T présente les mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2, plus une fonction de minuterie intégrée et une fonction d'utilisation en mode continu non minuté.
 : le Vortex-Genie® 1 est fourni avec une cupule standard amovible rapidement pour un seul tube à essais. Supports de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais disponibles en option. Les Vortex-Genie® 2 et 2T sont fournis avec une cupule standard amovible pour un seul tube à essais et un support de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais.
 : Selon la vitesse
Le kit de démarrage pour échantillons multiples est composé d'une plate-forme de 152 mm, d'un insert en mousse pour 60 microtubes et d'un insert en mousse pour une micro-plaque standard.
Le kit d'échantillonnage grand modèle constitue la solution idéale pour combiner béchers, flacons et grands tubes. Il est constitué d'une plate-forme encastrée, de 2 bandes élastiques, d'un insert en mousse vide, d'un insert en mousse pour 4 tubes de 29 - 37 mm, d'un insert en mousse pour 8 tubes de 14 - 29 mm et d'un insert en mousse pour 12 tubes de 9 - 16 mm
Le petit plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 15 - 17 mm de Ø
Le grand plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 10 - 17 mm de Ø
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Mélangeur vortex Vortex-Genie® 2T, prise UE
  • Capacité max.:
    500 ml*
  • Cat. No.:
    444-9174
  • Poids:
    4 kg
  • Orbit:
    4 mm
  • Gamme de vitesse:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    orbital
  • L×P×H:
    122×165×165 mm
  • Modèle:
    Vortex-Genie® 2T
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5905
    Support rond Ø 150 mm, sans insert
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 86,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5916
    Support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 233,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5915
    Bandes élastiques de fixation pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 14,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5903
    Couvercle caoutchouc pour plateau Ø 75 mm
    Modèles Vortex-Genie
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 59,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0061
    Insert double étage pour microplaque pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 121,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-9162
    Grand support pour 4 ampoule/tube****
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 341,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0443
    Plate-forme avec capot en caoutchouc, 3 pouces
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 95,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1052
    Porte-microtubes vertical, 15 ml et 50 ml (pour tubes 6×50 ml, 6×15 ml et 12 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 336,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5917
    Inserts en mousse assortis (vide, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm et 29 − 37 mm), 1 de chaque pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 98,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0060
    Kit grand modèle**
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 341,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0724
    Support TurboMix pour 12 microtubes à bouchon clipsable ou à vis de 1,5/2 ml
    Vortex Genie 2 et Vortex Pulse
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 471,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SCIISI-0513
    Adaptateur pour microplaques pour biosystèmes appliqués
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 233,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1043
    Porte-tubes horizontal, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 243,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-9161
    Grand support pour 4 ampoule/tube***
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 233,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1044
    Porte-tubes horizontal, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 276,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1045
    Porte-microtubes horizontal (pour 24 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 306,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1046
    Porte-tubes vertical à haute vitesse, 50 ml (pour tubes 3×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 226,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SCII0K-0236-408
    Fermeture inférieure avec kit de vis
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 85,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1050
    Porte-tube vertical, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 276,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1047
    Porte-tubes vertical à haute vitesse, 15 ml (pour tubes 6×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 255,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1048
    Porte-microtubes vertical à haute vitesse (pour 9 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 285,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1051
    Porte-microtubes vertical (pour 24 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 306,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-1049
    Porte-tube vertical, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 243,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0775
    Support couronne 12 microtubes à vis 2,0 ml (adapté au support TurboMix)
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 138,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5914
    Insert en mousse 12 tubes Ø 9 − 16 mm (pour support encastrée)
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 47,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5913
    Insert en mousse non perforé pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 47,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5912
    Insert en mousse 4 tubes Ø 14-20 mm et 4 tubes Ø 20-29 mm pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 47,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5911
    Insert en mousse 4 tubes Ø 29 − 37 mm pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 47,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5921
    Insert en mousse 60 microtubes pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 104,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5919
    Insert en mousse 1 microplaque pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 106,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5904
    Multiple Starter Kit*
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 193,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5902
    Plateau Ø 75 mm sans couvercle caoutchouc
    Modèles Vortex-Genie
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 61,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SCII0K-0513-900
    Deux bandes élastiques de rechange
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT - 14,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-5901
    Cupule standard de remplacement
    Modèles Vortex-Genie, Disruptor-Genie
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 59,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SCII504-0232-00
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 130,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 299,00 €