Buffer solutions
Type L4798, 4,01/6,87/9,18, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
N° de catalogue 662-1429
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
- Highest measurement reliability
- No preservative agents
- Hermetically sealed in the glass ampoule
- Sterilised with hot steam
: According to DIN 19 266.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:60 Ampoul
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Type L4798
- Précision du pH:±0,010
- Valeur pH:4,01/6,87/9,18