Flacons de perfusion
With thread, 100 ml, GL 24
Fournisseur: APG Europe
Aller à :
Product Details & Documents
En verre type 1, transparent.
Gradués, avec sertir ou filetage, sans bouchon à vis.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Filetage:GL 24
- Capacité:100 ml
- Désignation:With thread
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 215-1989Bouchons à vis, 24 mm, aluminium, avec orificeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 0,30 €