Sample cups for analysers
Autoanalyser cups, conical bottom, 1,5 ml, 24 mm, transparent, 5000/case, 8 mm, 14 mm
N° de catalogue SARS73.641
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Sample cups, made of PS.
Spécifications
- Ø ouverture:8 mm
- Ø supérieur:14 mm
- Emballage:5000/case
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:transparent
- Désignation:Autoanalyser cups, conical bottom
- Hauteur:24 mm
- Seq:02