VWR®, Flacons Erlenmeyer
1000 ml, 220 mm, 131 mm, 50 mm
N° de catalogue 214-1175
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté 3.3, transparent.
- Col étroit ou large avec rebord renforcé
- Très bonne résistance chimique,
- Haute résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative à une large gamme d'applications en laboratoire. Les erlenmeyer présentent un rebord évasé avec des graduations pour une idée approximative du volume, et une plage d'inscription.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773 (col étroit), DIN ISO 24450 (col large).
Spécifications
- Ø ext.:131 mm
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:220 mm
- Ø ext. col:50 mm