Seaux
blanc, 10 L, 290 mm, 300 mm
N° de catalogue 216-1502
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-HD, blanc.
- Bonne résistance chimique et thermique
- Graduation en litres
- Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.
Spécifications
- Capacité:10 L
- Couleur:blanc
- Hauteur:300 mm
- Seq:02
- Ø ext.:290 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix