Pilons
Pilons
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
N° de catalogue 410-0086
Fournisseur:   VITLAB
Pilons
N° de catalogue 410-0086
Fournisseur:  VITLAB
Pilons
Pilons
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
Prix
50,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mélamine-formaldéhyde, blanc
Spécifications
  • Pour:
    410-0083/410-0084
  • Ø tête:
    35 mm
  • Longueur:
    145 mm