Mortiers, sans pilon
500 ml, 90 mm, 150 mm
N° de catalogue 410-0084
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En mélamine blanche, avec rebord.
Informations de commande: le pilon doit être commandé séparément.
Spécifications
- Ø:150 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:90 mm