Pinces
Pinces
Droites, pointues, 145 mm
N° de catalogue 232-1913
Fournisseur:   VITLAB
Pinces
N° de catalogue 232-1913
Fournisseur:  VITLAB
Pinces
Pinces
Droites, pointues, 145 mm
Prix
3,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP, blanc. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable
  • Robustes, souples, flexibles
Spécifications
  • Type:
    Droites, pointues
  • Longueur:
    145 mm