Béchers forme basse
600 ml, , 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
N° de catalogue 213-1763
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +150 °C (+170 °C à court terme)
- Pour l’autoclavage, nous recommandons la version à graduation en relief
- Afin de ménager l’impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage
Pour un usage général en laboratoire. Avec bec verseur et graduation rouge très lisible.
ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
: ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056.
Spécifications
- Ø ext.:100 mm
- Intervalle de graduation:50 ml
- Capacité:600 ml
- Hauteur:126,5 mm
- Seq:09