Béchers forme basse
Béchers forme basse
400 ml, , 111,5 mm, 87 mm, 50 ml
N° de catalogue 213-1761
Fournisseur:   VITLAB
Béchers forme basse
N° de catalogue 213-1761
Fournisseur:  VITLAB
Béchers forme basse
Béchers forme basse
400 ml, , 111,5 mm, 87 mm, 50 ml
Prix
9,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +150 °C (+170 °C à court terme)
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons la version à graduation en relief
  • Afin de ménager l’impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage
Pour un usage général en laboratoire. Avec bec verseur et graduation rouge très lisible.
ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
Certifications: ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056.
Spécifications
  • Ø ext.:
    87 mm
  • Intervalle de graduation:
    50 ml
  • Capacité:
    400 ml
  • Hauteur:
    111,5 mm
  • Seq:
    07