Béchers forme basse
100 ml, , 70 mm, 55 mm, 10 ml
Catalogus # 213-1708
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
En PP hautement transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Ces béchers adaptés à un usage général en laboratoire sont dotés d'un bec verseur et graduation bleue en relief bien lisible.
Produits de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011.
Certificeringen: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
Specificaties
- Ø ext.:55 mm
- Intervalle de graduation:10 ml
- Capacité:100 ml
- Hauteur:70 mm
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.