Béchers forme basse
50 ml, , 60 mm, 47 mm, 10 ml
Catalog # 213-1706
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
En PP hautement transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Ces béchers adaptés à un usage général en laboratoire sont dotés d'un bec verseur et graduation bleue en relief bien lisible.
Produits de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
Specifications
- Ø ext.:47 mm
- Intervalle de graduation:10 ml
- Capacité:50 ml
- Hauteur:60 mm
- Seq:03