Pelles de mesure
5 ml, 82 mm
231-0327
: VITLAB
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
- Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
- Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE Certificates
- Capacité:5 ml
- Longueur:82 mm