Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
100 ml, , 72 mm, 50 mm, 20 ml
N° de catalogue 213-1604
Fournisseur:   VITLAB
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1604
Fournisseur:  VITLAB
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
100 ml, , 72 mm, 50 mm, 20 ml
Prix
58,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA translucide, avec bec verseur.
  • Excellente résistance chimique
  • Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
  • Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    50 mm
  • Intervalle de graduation:
    20 ml
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    72 mm
  • Seq:
    03