Pincettes
Pincettes
180 mm
N° de catalogue 232-1951
Fournisseur:   VITLAB
Pincettes
N° de catalogue 232-1951
Fournisseur:  VITLAB
Pincettes
Pincettes
180 mm
Prix
5,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En POM jaune. Ces pincettes universelles conviennent à des applications variées.
  • Bonne résistance chimique, inadaptées pour les solvants et les acides forts
  • Autoclavables
  • Robustes, élastiques, excellente résilience
Spécifications
  • Longueur:
    180 mm