Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113
113, 0,65 µm, 100 mm, -
N° de catalogue SART11305-100-N
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue SART11305-100-N
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113
113, 0,65 µm, 100 mm, -
Prix
694,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    0,65 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    113
  • Seq:
    26
  • Cat. No.:
    SART11305-100-N
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    130 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact