Filtres à membrane, type 111
111, 0,20 µm, 100 mm, -
N° de catalogue SART11107-100-N
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue SART11107-100-N
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,20 µm, 100 mm, -
Prix
553,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    0,20 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    010
  • Cat. No.:
    SART11107-100-N
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    25 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact