Pelles
120 ml, 190 mm
N° de catalogue 231-0201
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles rondes pour la collecte ou le dosage de poudres, pâtes ou granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Conception robuste
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:120 ml
- Longueur:190 mm