Pinces
Courbes, pointues, 130 mm
232-2132
: RSG
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
- Type:Courbes, pointues
- Longueur:130 mm
- Seq:17
Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grade 1 et 1V, Whatman™
#: 512-1003
: Whatman products (Cytiva)
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
#: 1.09439.4000
: Merck
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5% (par acidimétrie), EMSURE® pour analyses, Supelco®
#: 1.06580.1000
: Merck