Pinces
Droites, émoussées, 200 mm
N° de catalogue 232-2116
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Documents
Spécifications
- Type:Droites, émoussées
- Longueur:200 mm
- Seq:06