Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
150 mm, 3 mm
N° de catalogue 231-0425
Fournisseur:   RSG
Micro-spatules doubles
N° de catalogue 231-0425
Fournisseur:  RSG
Micro-spatules doubles
Micro-spatules doubles
150 mm, 3 mm
Prix
36,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
  • Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    3 mm