Support rings
Anneau de support renforcé, avec attache, ouvert, avec revêtement en caoutchouc, 130 mm
Catalogus # RSGA284.130
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specificaties
- Ø int.:130 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec attache, ouvert, avec revêtement en caoutchouc