Support rings
Anneau de support renforcé, avec attache, ouvert, avec revêtement en caoutchouc, 100 mm
N° de catalogue RSGA284.100
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spécifications
- Ø int.:100 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec attache, ouvert, avec revêtement en caoutchouc