Support rings
Anneau de support renforcé, avec tige, ouvert, avec revêtement en caoutchouc, 130 mm
241-0326
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:130 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec tige, ouvert, avec revêtement en caoutchouc