Support rings
Anneau de support renforcé, avec attache, 130 mm
N° de catalogue 241-0323
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spécifications
- Ø int.:130 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec attache