Support rings
Anneau de support renforcé, avec tige (8 mm), 70 mm
N° de catalogue 241-0318
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spécifications
- Ø int.:70 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec tige (8 mm)
- Cat. No.:241-0318